About This Item
Fórmula linear:
IC6H4OH
Número CAS:
Peso molecular:
220.01
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Ensaio
98%
pf
42-44 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1cccc(I)c1
InChI
1S/C6H5IO/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,8H
chave InChI
FXTKWBZFNQHAAO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Achintya Jana et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 46(6), 1986-1995 (2017-01-24)
The synthesis and characterization of a new pyrazine-based "flexible" and ditopic platinum(ii) organometallic molecule (3) is being reported. Flexibility in this molecule is due to the presence of ether functional groups that bridge the rigid core and periphery. Due to
Lihua Yang et al.
PloS one, 10(7), e0131193-e0131193 (2015-07-15)
A luminol-H2O2-HRP chemiluminescence system with high relative luminescent intensity (RLU) and long stabilization time was investigated. First, the comparative study on the enhancement effect of ten compounds as enhancers to the luminol-H2O2-HRP chemiluminescence system was carried out, and the results