I10201
4-Iodophenol
99%
Sinônimo(s):
1-Iodo-4-hydroxybenzene, 4-Hydroxyiodobenzene, 4-Hydroxyphenyl iodide, p-Hydroxyiodobenzene, p-Iodophenol
Ensaio
99%
pb
138 °C/5 mmHg (lit.)
pf
92-94 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(I)cc1
InChI
1S/C6H5IO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H
chave InChI
VSMDINRNYYEDRN-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Hydroxybiaryls by reacting with aryl boronic acids via Pd-catalyzed Suzuki-Miyaura coupling reaction.
- Aryl substituted olefins by reacting with acrylates via Pd-catalyzed Heck reaction.
- Iodinated-4-aryloxymethylcoumarins
- Hydroxylated stilbenoids and psammaplysenes A and B.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?