T55301
2,4,6-Trichlorophenol
98%
Sinônimo(s):
1,3,5-Trichloro-2-hydroxybenzene, 2,4,6-TCP, 2,4,6-Trichlorophenol, BTS 45186, Dowicide 2S, Omal, Phenachlor
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
1 mmHg ( 76.5 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
98%
p.e.
246 °C (lit.)
pf
64-66 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1c(Cl)cc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C6H3Cl3O/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2,10H
chave InChI
LINPIYWFGCPVIE-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
210.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
99 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
T55301-1KG | 4061826286272 |
T55301-250G | 4061837347832 |
T55301-50G | 4061837347863 |