105953
2,4-Dichlorophenol
99%
Sinônimo(s):
1,3-Dichloro-4-hydroxybenzene, 2,4-DCP, 2,4-Dichlorophenic acid, 4,6-Dichlorophenol
Ensaio
99%
Formulário
solid
p.e.
209-210 °C (lit.)
pf
42-43 °C (lit.)
solubilidade
methanol: soluble 1g in 10ml
ethanol: soluble 50 mg/mL
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C6H4Cl2O/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H
chave InChI
HFZWRUODUSTPEG-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
231.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110.6 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?