D70724
2,4-Dichlorophenoxyacetic acid
97%
Sinônimo(s):
2,4-D
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
0.4 mmHg ( 160 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
136-140 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)COc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C8H6Cl2O3/c9-5-1-2-7(6(10)3-5)13-4-8(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12)
chave InChI
OVSKIKFHRZPJSS-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?