Documentos Principais
8.20451
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlorophenoxyacetic acid
for synthesis
Sinônimo(s):
2,4-Dichlorophenoxyacetic acid, 2,4 D-acid
About This Item
Fórmula linear:
2,4-(Cl)2C6H3OCH2COOH
Número CAS:
Peso molecular:
221.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
202-361-1
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
<0.01 hPa
Nível de qualidade
200
300
Ensaio
≥98.0% (acidimetric)
forma
solid
potência
375 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pb
160 °C/0.53 hPa
pf
134-137 °C
solubilidade
0.3 g/L
densidade
1.42 g/cm3 at 25 °C
densidade volumétrica
720 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C8H6Cl2O3/c9-5-1-2-7(6(10)3-5)13-4-8(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12)
chave InChI
OVSKIKFHRZPJSS-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 134 °C
Melting range (upper value): ≤ 140 °C
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2