C62794
2-Chlorophenol
98%
Sinônimo(s):
o-Chlorophenol
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.558 (lit.)
p.e.
175-176 °C (lit.)
pf
8 °C (lit.)
densidade
1.241 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccccc1Cl
InChI
1S/C6H5ClO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H
chave InChI
ISPYQTSUDJAMAB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
147.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
64.0 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?