Ensaio
98%
Formulário
solid
índice de refração
n20/D 1.563 (lit.)
p.e.
214 °C (lit.)
pf
31-34 °C (lit.)
densidade
1.218 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C6H5ClO/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,8H
chave InChI
HORNXRXVQWOLPJ-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
rat ... Ar(24208)
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
248.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
120 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?