138126
Methyl vanillate
99%
Sinônimo(s):
Methyl 4-hydroxy-3-methoxybenzoate
Ensaio
99%
Formulário
solid
p.e.
285-287 °C (lit.)
pf
64-67 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1ccc(O)c(OC)c1
InChI
1S/C9H10O4/c1-12-8-5-6(9(11)13-2)3-4-7(8)10/h3-5,10H,1-2H3
chave InChI
BVWTXUYLKBHMOX-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?