Documentos Principais
PHL89766
Protocatechuic acid
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
3,4-Dihydroxybenzoic acid, Protocatechuic acid
About This Item
Fórmula linear:
(HO)2C6H3CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
154.12
Beilstein:
1448841
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
PhytoLab
pf
197-200 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C7H6O4/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3,8-9H,(H,10,11)
chave InChI
YQUVCSBJEUQKSH-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Ações bioquímicas/fisiológicas
Chemopreventive in several animal models of carcinogenesis. Blocks cell proliferation in the post-initiation phase.
Outras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: allium carum cinnamomum curcuma ginkgo humulus melissa pimpinella thymus
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Ferulic Acid Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1791
Ferulic Acid
Ferulic acid European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001013
Ferulic acid
Gallic acid anhydrous, for synthesis
Sigma-Aldrich
8.42649
Gallic acid
Ácido gálico 97.5-102.5% (titration)
Sigma-Aldrich
G7384
Ácido gálico