Key Documents
8.20321
Sigma-Aldrich
3-Chlorophenol
for synthesis
Sinônimo(s):
3-Chlorophenol
About This Item
Fórmula linear:
3-(Cl)C6H4OH
Número CAS:
Peso molecular:
128.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
203-582-6
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
1 hPa ( 44 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
forma
solid
temperatura de autoignição
>600 °C
potência
570 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.5 (20 °C, 27.7 g/L in H2O)
pb
216.8 °C/1013 hPa
pf
31-34 °C
temperatura de transição
flash point 97 °C
solubilidade
27.7 g/L
densidade
1.27 g/cm3 at 45 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C6H5ClO/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,8H
chave InChI
HORNXRXVQWOLPJ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 28 °C
Melting range (upper value): ≤ 35 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
248.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
120 °C - closed cup