C55208
4-Chloro-2-methylphenol
97%
Sinônimo(s):
4-Chloro-o-cresol
Ensaio
97%
forma
crystals
pb
220-225 °C (lit.)
pf
43-46 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(Cl)ccc1O
InChI
1S/C7H7ClO/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4,9H,1H3
chave InChI
RHPUJHQBPORFGV-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
rat ... Ar(24208)
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
172.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
78 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?