185779
2-Chlorophenol
≥99%
Sinônimo(s):
o-Chlorophenol
Ensaio
≥99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.558 (lit.)
p.e.
175-176 °C (lit.)
pf
8 °C (lit.)
solubilidade
alcohol: freely soluble
diethyl ether: freely soluble
water: slightly soluble
densidade
1.241 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccccc1Cl
InChI
1S/C6H5ClO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H
chave InChI
ISPYQTSUDJAMAB-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
2-Chlorophenol is used as a reactant in Suzuki coupling and chlorination reactions and also participates in oxidation reactions to form corresponding quinones.
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
147.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
64.0 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?