Documentos Principais
8.02253
Sigma-Aldrich
2-Chlorophenol
for synthesis
Sinônimo(s):
2-Chlorophenol, 2-Chloro-1-hydroxybenzene
About This Item
Fórmula linear:
2-(Cl)C6H4OH
Número CAS:
Peso molecular:
128.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
202-433-2
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
13.33 hPa ( 51.2 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
550 °C
potência
670 mg/kg LD50, oral (Rat)
p.e.
174 °C/1013 hPa
pf
7 °C
temperatura de transição
flash point 64 °C
densidade
1.26 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1c(cccc1)O
InChI
1S/C6H5ClO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H
chave InChI
ISPYQTSUDJAMAB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2-Chlorophenol for synthesis. CAS 95-57-8, chemical formula 2-(Cl)C₆H₄OH.
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.262 - 1.265
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
147.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
64.0 °C - closed cup