Documentos Principais
8.02254
Sigma-Aldrich
4-Chlorophenol
for synthesis
Sinônimo(s):
4-Chlorophenol, 4-Chloro-1-hydroxybenzene
About This Item
Fórmula linear:
4-(Cl)C6H4OH
Número CAS:
Peso molecular:
128.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
203-402-6
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.15 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
forma
crystals
pb
220 °C/1013 hPa
temperatura de transição
flash point 121 °C
densidade
1.26 g/cm3 at 45 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C6H5ClO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H
chave InChI
WXNZTHHGJRFXKQ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
249.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
121 °C - closed cup