8.08259
2,2,2-Trifluoroethanol
for synthesis
Sinônimo(s):
2,2,2-Trifluoroethanol
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
70.9 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (GC)
forma
liquid
potência
240 mg/kg LD50, oral (Rat)
1680 mg/kg LD50, skin (Rat)
Lim. expl.
8.4-28.8 % (v/v)
pH
7
pb
73.6 °C/1013 hPa
pf
-43.5 °C
temperatura de transição
flash point 30 °C
densidade
1.38 g/cm3 at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C2H3F3O/c3-2(4,5)1-6/h6H,1H2
chave InChI
RHQDFWAXVIIEBN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- In the preparation of nylon/Ag composite nanofibers by electrospinning method.
- To study the combination of two polymers PANI (polyaniline) and PHB (polyhydroxy-butyrate).
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Órgãos-alvo
Blood
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
86.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
30 °C - closed cup
Conteúdo relacionado
Fmoc resin cleavage and deprotection follows the difficult task of detaching the peptide from the resin support and removing all the side-chain protecting groups of the amino acid residues to yield the desired peptide.