T63002
2,2,2-Trifluoroethanol
ReagentPlus®, ≥99%
Sinônimo(s):
Trifluoroethyl alcohol
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3.5 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
70 mmHg ( 25 °C)
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
≥99%
forma
liquid
temperatura de autoignição
~896 °F
Lim. expl.
42 %
índice de refração
n20/D 1.3 (lit.)
pH
7
pb
77-80 °C (lit.)
pf
−44 °C (lit.)
densidade
1.373 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCC(F)(F)F
InChI
1S/C2H3F3O/c3-2(4,5)1-6/h6H,1H2
chave InChI
RHQDFWAXVIIEBN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- In the synthesis of 2-amino-3-cyano-4H-chromene and tetrahydrobenzo[b]pyran derivatives by catalyst free one-pot condensation of aldehydes, malononitrile and resorcinol or dimedone.
- In the N-formylation of amines with formic acid in the presence of heterogeneous ZIF-8 (zeolitic imidazolate framework) catalyst.
- In the preparation of 2-substituted-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone derivatives by condensation of anthranilamide with alkyl, aryl, or heteroaryl ketones or aldehydes.
- In the mild and selective oxidation of sulfur compounds using H2O2(hydrogen peroxide).
Características e benefícios
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Órgãos-alvo
Blood
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
86.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
30 °C - closed cup