91683
2,2,2-Trifluoroethanol
analytical standard, for NMR spectroscopy
Sinônimo(s):
Trifluoroethyl alcohol
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
for NMR spectroscopy
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.5 (vs air)
pressão de vapor
70 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
≥99.5% (GC)
temperatura de autoignição
~896 °F
Lim. expl.
42 %
índice de refração
n20/D 1.3 (lit.)
pb
77-80 °C (lit.)
pf
−44 °C (lit.)
densidade
1.373 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
environmental
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OCC(F)(F)F
InChI
1S/C2H3F3O/c3-2(4,5)1-6/h6H,1H2
chave InChI
RHQDFWAXVIIEBN-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Órgãos-alvo
Blood
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
86.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
30 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?