Documentos Principais
8.20447
Sigma-Aldrich
2,3-Dichlorophenol
for synthesis
Sinônimo(s):
2,3-Dichlorophenol
About This Item
Fórmula linear:
2,3-(Cl)2C6H3OH
Número CAS:
Peso molecular:
163.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
209-399-8
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
powder
p.e.
206 °C/1013 hPa
pf
57-60 °C
temperatura de transição
flash point 115 °C
densidade
1.40 g/cm3 at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1c(cccc1O)Cl
InChI
1S/C6H4Cl2O/c7-4-2-1-3-5(9)6(4)8/h1-3,9H
chave InChI
UMPSXRYVXUPCOS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2,3-Dichlorophenol for synthesis. CAS 576-24-9, chemical formula 2,3-(Cl)₂C₆H₃OH.
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 57 °C
Melting range (upper value): ≤ 60 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
239.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
115 °C - closed cup