Ensaio
95%
p.e.
248 °C/740 mmHg (lit.)
pf
67-69 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
Oc1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C6H3Cl3O/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2,10H
chave InChI
LHJGJYXLEPZJPM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Hexachlorophene, a fungicide, by the reaction with formaldehyde in the presence of concentrated H2SO4.
- 2,4,5-trichlorophenoxyacetic acid (2,4,5-T), a herbicide.
- N-Benzyl-2-(2,4,5-trichlorophenoxy)acetamide, which is used as an intermediate to prepare 4-benzyl-6,7-dichloro-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one via Smiles rearrangement.
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
271.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
133.0 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Separation of 2-Chlorophenol; 2,4-Dichlorophenol; 2,4,6-Tribromophenol; 2,4,6-Trichlorophenol; 2,4-Dinitrophenol; Pentafluorophenol; 2-Methylphenol, analytical standard; 2,3,4,6-Tetrachlorophenol; Pentachlorophenol; 4-Nitrophenol; 2-Bromophenol; 2,3,5,6-Tetrachlorophenol; 2,3,5-Trichlorophenol; 4-Chloro-3-methylphenol; 2,4,5-Trichlorophenol; 4-Methylphenol, analytical standard; 2,4-Dimethylphenol; 2-Nitrophenol; 3-Methylphenol, analytical standard; Phenol; 2-Methyl-4,6-dinitrophenol; 2,3,4-Trichlorophenol; 2,6-Dichlorophenol; 2,3,4,5-Tetrachlorophenol