Key Documents
590789
Sigma-Aldrich
2,4,5-Trichlorophenol-3,6-d2
98 atom % D
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6HD2Cl3O
Número CAS:
Peso molecular:
199.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
pb
248 °C/740 mmHg (lit.)
pf
67-69 °C (lit.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1c(O)c(Cl)c([2H])c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6H3Cl3O/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2,10H/i1D,2D
chave InChI
LHJGJYXLEPZJPM-QDNHWIQGSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
271.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
133 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)