Documentos Principais
578509
Sigma-Aldrich
Cyclopropylmethan-d2-ol
98 atom % D
Sinônimo(s):
a,a-Cyclopropanemethan-d2-ol
About This Item
Fórmula linear:
C3H5CD2OH
Número CAS:
Peso molecular:
74.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
99% (CP)
p.e.
120 °C mmHg (lit.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])(O)C1CC1
InChI
1S/C4H8O/c5-3-4-1-2-4/h4-5H,1-3H2/i3D2
chave InChI
GUDMZGLFZNLYEY-SMZGMGDZSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
95.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
35 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)