Key Documents
338982
Sigma-Aldrich
Phenylacetic acid-α,α-d2
98 atom % D
Sinônimo(s):
Phenylacetic-2,2-d2 acid
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CD2CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
138.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
99% (CP)
forma
solid
pf
76-78 °C (lit.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])(C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)/i6D2
chave InChI
WLJVXDMOQOGPHL-NCYHJHSESA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
269.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
132.00 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)