Documentos Principais
760277
Sigma-Aldrich
D-Alanine-13C3,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 98% (CP)
Sinônimo(s):
(R)-2-Aminopropionic acid-13C3,15N
About This Item
Fórmula linear:
13CH313CH(15NH2)13COOH
Peso molecular:
93.06
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Ensaio
98% (CP)
forma
solid
técnica(s)
bio NMR: suitable
pf
291 °C (lit.)
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[13CH3][13C@@H]([15NH2])[13C](O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1
chave InChI
QNAYBMKLOCPYGJ-ROQAEYOOSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)