Documentos Principais
493236
Sigma-Aldrich
Phenylacetic-d7 acid
98 atom % D
Sinônimo(s):
Benzene-d5-acetic-d2 acid
About This Item
Fórmula linear:
C6D5CD2CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
143.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
forma
solid
pb
265 °C (lit.)
pf
77-79 °C (lit.)
densidade
1.136 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+7
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C8H8O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)/i1D,2D,3D,4D,5D,6D2
chave InChI
WLJVXDMOQOGPHL-XZJKGWKKSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
269.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
132.00 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)