Key Documents
309877
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-nitrophenol
98%
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H3(NO2)OH
Número CAS:
Peso molecular:
218.00
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
pf
90-94 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(Br)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4BrNO3/c7-4-1-2-6(9)5(3-4)8(10)11/h1-3,9H
chave InChI
CUTFAPGINUFNQM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
The Suzuki coupling of 4-bromo-2-nitrophenol with boronic acid was studied.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Adwoa Akwabi-Ameyaw et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 19(16), 4733-4739 (2009-07-10)
Two series of conformationally constrained analogs of the FXR agonist GW 4064 1 were prepared. Replacement of the metabolically labile stilbene with either benzothiophene or naphthalene rings led to the identification of potent full agonists 2a and 2g.