Key Documents
B72809
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-methylphenol
96%
Sinônimo(s):
2-Bromo-p-cresol
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H3(CH3)OH
Número CAS:
Peso molecular:
187.03
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.578 (lit.)
pb
213-214 °C (lit.)
densidade
1.547 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(O)c(Br)c1
InChI
1S/C7H7BrO/c1-5-2-3-7(9)6(8)4-5/h2-4,9H,1H3
chave InChI
MTIDYGLTAOZOGU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)