Documentos Principais
211443
Sigma-Aldrich
4-Bromophenetole
98%
Sinônimo(s):
4-Bromophenyl ethyl ether
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H4OC2H5
Número CAS:
Peso molecular:
201.06
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.551 (lit.)
p.e.
233 °C (lit.)
pf
4 °C (lit.)
densidade
1.407 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
CCOc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H9BrO/c1-2-10-8-5-3-7(9)4-6-8/h3-6H,2H2,1H3
chave InChI
WVUYYXUATWMVIT-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
217.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
103.00 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Alysha G Elliott et al.
Nature communications, 11(1), 3184-3184 (2020-06-25)
Peptide antibiotics are an abundant and synthetically tractable source of molecular diversity, but they are often cationic and can be cytotoxic, nephrotoxic and/or ototoxic, which has limited their clinical development. Here we report structure-guided optimization of an amphipathic peptide, arenicin-3