Documentos Principais
422894
Sigma-Aldrich
2′,4′-Dimethylacetanilide
98%
Sinônimo(s):
2′,4′-Acetoxylidide
About This Item
Fórmula linear:
CH3CONHC6H3(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
163.22
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
pf
129-132 °C (lit.)
grupo funcional
amide
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)Nc1ccc(C)cc1C
InChI
1S/C10H13NO/c1-7-4-5-10(8(2)6-7)11-9(3)12/h4-6H,1-3H3,(H,11,12)
chave InChI
PJEIIBXJUDOMAN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2′,4′-Dimethylacetanilide (N-(2,4-dimethylphenyl)acetamide) is an acetanilide derivative. Its carcinogenic effect has been studied on the liver in suckling mice. Its boiling point and melting point have been determined.
Aplicação
2′,4′-Dimethylacetanilide (N-acetyl-2,4-xylidine) may be used as a starting material in the synthesis of 5-acetamido-2,4-dimethylaniline.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Spyra W and Winkelmann K.
The Conversion of Liquid Rocket Fuels, 165, 125-133 (2006)
Haynes WM.
CRC Handbook of Chemistry and Physics, 3-218 (2015)
Carcinogenic effect of N-hydroxy-N-2-fluorenylacetamide, 2',4'-dimethylacetanilide, and 2',4'6'-trimethylacetanilide on liver in suckling mice.
M Klein et al.
Proceedings of the Society for Experimental Biology and Medicine. Society for Experimental Biology and Medicine (New York, N.Y.), 122(1), 111-114 (1966-05-01)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
422894-25G4061831829822
422894-5G