Key Documents
8.04166
Sigma-Aldrich
2-Bromophenol
for synthesis
Sinônimo(s):
2-Bromophenol, 2-Bromo-1-hydroxybenzene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H5BrO
Número CAS:
Peso molecular:
173.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
202-432-7
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
forma
liquid
pb
195 °C
pf
5 °C
temperatura de transição
flash point 108 °C
densidade
1.63 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C6H5BrO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H
chave InChI
VADKRMSMGWJZCF-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
107.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
42 °C - closed cup