476013
Isopropyl isothiocyanate
97%
Sinônimo(s):
Isopropyl mustard oil
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.493 (lit.)
p.e.
29-30 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
isothiocyanate
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)N=C=S
InChI
1S/C4H7NS/c1-4(2)5-3-6/h4H,1-2H3
chave InChI
VHBFEIBMZHEWSX-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
- seed kernel and leaf of Moringa peregrina (Forssk.) Fiori, Agricolt1
- essential oil isolated from Upland Wasabi
- hydrodistillates of hedge mustard (Sysimbrium officinale)
Molecular conformations of isopropyl isothiocyanate in gas phase have been determined by electron diffraction studies. It has been synthesized by employing isopropyl amine as a starting reagent.
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
104.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
40 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
476013-5ML | 4061837248207 |
476013-25ML | 4061837248191 |