E33904
Ethyl isothiocyanate
97%
Sinônimo(s):
Ethyl mustard oil
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.512 (lit.)
pb
130-132 °C (lit.)
pf
−6 °C (lit.)
densidade
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCN=C=S
InChI
1S/C3H5NS/c1-2-4-3-5/h2H2,1H3
chave InChI
HBNYJWAFDZLWRS-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
75.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
24 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?