Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.653 (lit.)
p.e.
280-281 °C (lit.)
pf
18 °C (lit.)
densidade
1.196 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
isothiocyanate
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(cc1)N=C=S
InChI
1S/C8H7NOS/c1-10-8-4-2-7(3-5-8)9-6-11/h2-5H,1H3
chave InChI
VRPQCVLBOZOYCG-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- 3-benzyl-2-(4-methoxyphenyl)-3H-[1,2,4]triazolo-[5,1-b]quinazolin-9-one
- 2-{[4-amino-3-(4-methylphenyl)-5-oxo-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-1-yl]acetyl}-N-arylhydrazinecarbothioamides
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
228.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
109 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?