Ensaio
99%
p.e.
135-136 °C/24 mmHg (lit.)
pf
42-44 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
isothiocyanate
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc(cc1)N=C=S
InChI
1S/C7H4ClNS/c8-6-1-3-7(4-2-6)9-5-10/h1-4H
chave InChI
MZZVFXMTZTVUFO-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?