Ensaio
99%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.48 (lit.)
pb
30-32 °C/10 mmHg (lit.)
pf
10.5-11.5 °C (lit.)
densidade
0.908 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)N=C=S
InChI
1S/C5H9NS/c1-5(2,3)6-4-7/h1-3H3
chave InChI
ZFWFRTVIIMTOLY-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
100.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
38 °C - closed cup