Key Documents
473669
Sigma-Aldrich
(Aminomethyl)polystyrene
200-400 mesh, extent of labeling: 1.0-2.0 mmol/g loading, 2 % cross-linked
Sinônimo(s):
AM-polystyrene, Benzylamine polymer-bound, Poly(styrene-co-divinylbenzene), aminomethylated, Poly(styrene-co-vinylbenzylamine-co-divinylbenzene, Polystyrene crosslinked with divinylbenzene, aminomethylated
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
reticulação
2 % cross-linked
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Extensão da rotulagem
1.0-2.0 mmol/g loading
tamanho de partícula
200-400 mesh
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Scavenges acids, acid chlorides, anhydrides, aldehydes and other electrophiles
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Chen J. et al.
Tetrahedron Letters, 40, 9195-9195 (1999)
Flynn, D.L.
Journal of the American Chemical Society, 119, 4874-4874 (1997)