Documentos Principais
472093
Sigma-Aldrich
Ethylenediamine, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: 4.0-5.7 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Sinônimo(s):
Ethylenediamine on polystyrene, Ethylenediaminomethyl polystyrene
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
solid
reticulação
1 % cross-linked
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
Extensão da rotulagem
4.0-5.7 mmol/g loading
tamanho de partícula
100-200 mesh
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
NCCN.C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2
InChI
1S/C6H20N6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-6H,1-2,7-12H2
chave InChI
PIJGCIFQPQGTTG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Scavenges aldehydes
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Flynn, D.L.
Journal of the American Chemical Society, 119, 4874-4874 (1997)
Artigos
Technical article regarding Aldehydes - Types & Structure