Documentos Principais
701645
Sigma-Aldrich
Polystyrene, monocarboxy terminated
Mw ~200,000 by GPC
Sinônimo(s):
PS-COOH
About This Item
Fórmula linear:
[CH2CH(C6H5)]n CO2H
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formulário
powder
Nível de qualidade
peso molecular
Mw ~200,000 by GPC
pf
106-112 °C
solubilidade
MEK: soluble
THF: soluble
benzene: soluble
toluene: soluble
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)