345296
Poly(tetrahydrofuran)
average Mn ~1,000
Sinônimo(s):
α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl), Poly(1,4-butanediol), polyTHF
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 25 °C)
<1 mmHg ( 20 °C)
Nível de qualidade
peso molecular
average Mn ~1,000
contém
0.05-0.07% BHT as stabilizer
pf
25-33 °C
densidade
0.974 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
OCCCCO
InChI
1S/C8H18O2/c1-3-5-6-10-8(4-2)7-9/h8-9H,3-7H2,1-2H3/t8-/m0/s1
chave InChI
BJZYYSAMLOBSDY-QMMMGPOBSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Thermally reversible urethane -epoxy networks.
- Poly(hexamethylene 2,6-naphthalate)-block-poly(tetrahydrofuran) (PHN-b-N-pTHF) copolymers with shape memory effect via melt polycondensation.
- Poly(3,4-ethylenedioxythiophene):poly(tetrahydrofuran) composite for the fabrication of memory organic electrochemical transistors.
Características e benefícios
- High flexibility
- Hydrolytic stability
- Excellent abrasion resistance
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>325.4 °F - Tag open cup
Ponto de fulgor (°C)
> 163 °C - Tag open cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?