Documentos Principais
526320
Sigma-Aldrich
Polycaprolactone-block-polytetrahydrofuran-block-polycaprolactone
Sinônimo(s):
Poly THF, Polymeg, Polytetramethylene ether glycol
About This Item
Fórmula linear:
HO[(CH2)5CO2]x [(CH2)4O]y[CO(CH2)5O]zH
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
peso molecular
average Mn ~2,000
Nível de qualidade
pf
30-33 °C (lit.)
densidade
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
Mw/Mn
1.3
cadeia de caracteres SMILES
OCCCCO
InChI
1S/C4H10O2/c5-3-1-2-4-6/h5-6H,1-4H2
chave InChI
WERYXYBDKMZEQL-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)