200387
Polycaprolactone triol
average Mn ~300
About This Item
Produtos recomendados
peso molecular
average Mn ~300
Nível de qualidade
temperatura de transição
softening point 10 °C
densidade
1.07 g/mL at 25 °C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
424.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
218 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
We will explore the technological advances that have contributed toward the progress of 3DP of tissue engineering scaffolds, current materials used to create 3DP scaffolds, and the challenges that remain.
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
200387-5G | |
200387-250G | 4061838763754 |
200387-500G | 4061838145284 |