189405
Polycaprolactone diol
average Mn ~530
Sinônimo(s):
Diethylene glycol-initiated polycaprolactone, Polycaprolactone oxydiethylene ester
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
paste
peso molecular
average Mn ~530
temperatura de transição
softening point 35 °C
densidade
1.073 g/mL at 25 °C
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
We will explore the technological advances that have contributed toward the progress of 3DP of tissue engineering scaffolds, current materials used to create 3DP scaffolds, and the challenges that remain.
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.