Key Documents
564109
Sigma-Aldrich
(Aminomethyl)polystyrene
macroporous, 70-90 mesh, extent of labeling: 1.5-3.0 mmol/g loading
Sinônimo(s):
AM-polystyrene, Benzylamine polymer-bound, Poly(styrene-co-divinylbenzene), aminomethylated, Poly(styrene-co-vinylbenzylamine-co-divinylbenzene, Polystyrene crosslinked with divinylbenzene, aminomethylated
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
forma
macroporous
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reactivity: carboxyl reactive
Extensão da rotulagem
1.5-3.0 mmol/g loading
tamanho de partícula
70-90 mesh
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Scavenges acids, acid chlorides, anhydrides, aldehydes and other electrophiles
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)