Documentos Principais
537918
Sigma-Aldrich
3-(Ethylenediamino)propyl-functionalized silica gel
200-400 mesh, extent of labeling: 1.4 mmol/g loading
Sinônimo(s):
Diamine-3 functionalized silica gel
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
adequação da reação
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
Extensão da rotulagem
1.4 mmol/g loading
área da superfície
500 m2/g
tamanho de partícula
200-400 mesh
tamanho de poro
60 Å pore size
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=[SiH2].CCCNCCN
InChI
1S/C5H14N2.H2OSi/c1-2-4-7-5-3-6;1-2/h7H,2-6H2,1H3;2H2
chave InChI
RTSSTXAEEVVOBI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Metal Scavenger: Zn, Ni(II), Pb, Cd, and Hg
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Technical article regarding Aldehydes - Types & Structure