Documentos Principais
588253
Sigma-Aldrich
Biuret-13C2
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinônimo(s):
Imidodicarbonic-13C2 diamide
About This Item
Fórmula linear:
H2N(13CO)NH(13CO)NH2
Número CAS:
Peso molecular:
105.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
97% (CP)
Formulário
solid
p.e.
185-190 °C (dec.)(lit.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
N[13C](=O)N[13C](N)=O
InChI
1S/C2H5N3O2/c3-1(6)5-2(4)7/h(H5,3,4,5,6,7)/i1+1,2+1
chave InChI
OHJMTUPIZMNBFR-ZDOIIHCHSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)