95098
(E)-1-Hydroxy-2-methyl-2-butenyl 4-pyrophosphate lithium salt
≥95.0% (TLC)
Sinônimo(s):
(E)-4-Hydroxy-3-methylbut-2-enyl diphosphate lithium salt, 1-Hydroxy-2-methyl-2-(E)-butenyl 4-diphosphate, HDMAPP, HMBPP, HO-DMAPP
Ensaio
≥95.0% (TLC)
forma
solid
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C5H12O8P2/c1-5(4-6)2-3-12-15(10,11)13-14(7,8)9/h2,6H,3-4H2,1H3,(H,10,11)(H2,7,8,9)/p-3
chave InChI
MDSIZRKJVDMQOQ-UHFFFAOYSA-K
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1