Documentos Principais
609307
Sigma-Aldrich
Biuret-15N3
≥98 atom % 15N, ≥98% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
H215N(CO)15NH(CO)15NH2
Peso molecular:
106.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
≥98 atom % 15N
Ensaio
≥98% (CP)
Formulário
solid
p.e.
185-190 °C (dec.)(lit.)
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
[15NH2]C(=O)[15NH]C([15NH2])=O
InChI
1S/C2H5N3O2/c3-1(6)5-2(4)7/h(H5,3,4,5,6,7)/i3+1,4+1,5+1
chave InChI
OHJMTUPIZMNBFR-FRSWOAELSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)