Documentos Principais
615617
Sigma-Aldrich
Sebacic acid-C-d16
98 atom % D, 99% (CP)
Sinônimo(s):
Decanedioic acid-C-d16
About This Item
Fórmula linear:
HO2C(CD2)8CO2H
Peso molecular:
218.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
51113400
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
99% (CP)
Formulário
solid
p.e.
294.5 °C (lit.)
pf
133-137 °C (lit.)
alteração de massa
M+16
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])(C(O)=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C10H18O4/c11-9(12)7-5-3-1-2-4-6-8-10(13)14/h1-8H2,(H,11,12)(H,13,14)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2
chave InChI
CXMXRPHRNRROMY-SADLKCKLSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)