D1009
Dodecanedioic acid
99%
Sinônimo(s):
Decane-1,10-dicarboxylic acid
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
21 mmHg ( 222 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
99%
forma
pellets
pb
245 °C/10 mmHg (lit.)
pf
127-129 °C (lit.)
solubilidade
H2O: slightly soluble 30 g/L at 23 °C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C12H22O4/c13-11(14)9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12(15)16/h1-10H2,(H,13,14)(H,15,16)
chave InChI
TVIDDXQYHWJXFK-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
428.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
220 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?