Documentos Principais
306665
Sigma-Aldrich
Dodecanedioyl dichloride
98%
About This Item
Fórmula linear:
ClCO(CH2)10COCl
Número CAS:
Peso molecular:
267.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
pressão de vapor
<0.75 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.468 (lit.)
p.e.
140 °C/0.5 mmHg (lit.)
densidade
1.069 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=O)CCCCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C12H20Cl2O2/c13-11(15)9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12(14)16/h1-10H2
chave InChI
CNXXEPWXNDFGIG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Queeny Dasgupta et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 18(3), 2112-2119 (2015-12-23)
Salicylic acid (SA) based biodegradable polyanhydrides (PAHs) are of great interest for drug delivery in a variety of diseases and disorders owing to the multi-utility of SA. There is a need for the design of SA-based PAHs for tunable drug